Merck
260320
Sigma-Aldrich
1,2-Decanediol
98%
Wybierz wielkość
50 G
541,00 zł
541,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
541,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
541,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
255 °C (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCC(O)CO
InChI
1S/C10H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10(12)9-11/h10-12H,2-9H2,1H3
Klucz InChI
YSRSBDQINUMTIF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Anisha Viswanathan et al.
European journal of pharmacology, 837, 105-116 (2018-09-05)
Glioblastoma remains the most common and aggressive type of malignant brain tumor among adults thus, considerable attention has been given to discovery of novel anti-tumor drugs for its treatment. This study reports the synthesis of a series of twelve novel