Przejdź do
177652
1,2-Butanediol
98%
Synonim(y):
1,2-Butylene glycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
235,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-527-2
Beilstein/REAXYS Number:
969169
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
191-192 °C/747 mmHg (lit.)
density
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCC(O)CO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-4(6)3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI key
BMRWNKZVCUKKSR-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2-Butanediol was used in the synthesis of (R)-2-hydroxybutyric acid.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B8490418930309443
description
98%
description
98%
description
purum, ≥98.0% (GC)
description
anhydrous, ≥99%
assay
98%
assay
98%
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.002 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
191-192 °C/747 mmHg (lit.)
bp
183-184 °C (lit.)
bp
191-192 °C/747 mmHg (lit.)
bp
203-204 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
(Liquid or Viscous Liquid)
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
refractive index
n20/D 1.438
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Butanediol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
200.1 °F - closed cup
flash_point_c
93.4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)