Przejdź do
E2250
Ellagic acid
≥95% (HPLC), powder, from tree bark
Synonim(y):
4,4′,5,5′,6,6′-Hexahydroxydiphenic acid 2,6,2′,6′-dilactone, Alizarin Yellow, Benzoaric acid, Elagostasine, Eleagic acid, Gallogen, Lagistase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
778,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2170,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H6O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.19
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-508-3
Beilstein/REAXYS Number:
47549
MDL number:
778,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
tree bark
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
shelf life
5 yr
solubility
1 M NaOH: 10 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
Oc1cc2C(=O)Oc3c(O)c(O)cc4C(=O)Oc(c1O)c2-c34
InChI
1S/C14H6O8/c15-5-1-3-7-8-4(14(20)22-11(7)9(5)17)2-6(16)10(18)12(8)21-13(3)19/h1-2,15-18H
InChI key
AFSDNFLWKVMVRB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Ellagic acid is a naturally occurring phenolic acid in many fruits and vegetables, as a secondary plant metabolite. It is commonly found in green tea, pomegranate, strawberries, blackberries, raspberries, and walnuts.[1]
Application
Ellagic acid has been used:
  • to study the metabolism of dietary phenolic acids by Lactobacillus plantarum CECT 748T
  • as a potential substrate for the high production of Lactobacillus plantarum tannase[2]
  • as a standard in the study to examine the phenolic components and anti-oxidant activity of nettle[3]
  • to study the links between dietary ellagic acid and epigenetic modulation of adipogenesis[4]
Biochem/physiol Actions
Commonly occurring plant polyphenol, inhibitor of glutathione S-transferase. Used for the assay of factor XIIa in plasma. Contact activation in blood coagulation.
Ellagic acid has been found to exhibit antioxidant activity by virtue of having an inhibitory effect on the oxidation of low-density lipoproteins. This makes them have a cardioprotective effect on humans. In addition, it shows anticarcinogenic, antifibrotic, antiplasmodial, apoptotic, and chemopreventive activities as well.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14668PHL8965391904
Ellagic acid phyproof® Reference Substance
PHL89653
Ellagic acid
biological source
tree bark
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
solubility
1 M NaOH: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ellagic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. as per your data ellagic acid solubility is 10mg/mL in 1M NaOH, but is it stable in this diluent??
    1 answer
    1. The stability of this product in solution is not determined.
      Please see the link below to review a publication that may be helpful:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6645270/