260266
1,2-Epoxytetradecane
technical grade, 85%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Próba
85%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4408 (lit.)
tw
95-96 °C/0.4 mmHg (lit.)
gęstość
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC1CO1
InChI
1S/C14H28O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15-14/h14H,2-13H2,1H3
Klucz InChI
IOHJQSFEAYDZGF-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter