Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2060,00 zł 1545,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4[C(CH3)2OH]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.27
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
220-964-8
MDL number:
1545,00 zł
Cena katalogowa2060,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
powder
bp
167-168 °C/12 mmHg (lit.)
mp
144-146 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(O)c1ccc(cc1)C(C)(C)O
InChI
1S/C12H18O2/c1-11(2,13)9-5-7-10(8-6-9)12(3,4)14/h5-8,13-14H,1-4H3
InChI key
LEARFTRDZQQTDN-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 98% | description 95% |
| assay 97% | assay 97% | assay 98% | assay 95% |
| form powder | form solid | form solid | form solid |
| bp 167-168 °C/12 mmHg (lit.) | bp - | bp 154-159 °C/13 mmHg (lit.) | bp - |
| mp 144-146 °C (lit.) | mp 63-65 °C (lit.) | mp 56-60 °C (lit.) | mp 159-161 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?