Merck
259462
Sigma-Aldrich
Diethoxy(methyl)vinylsilane
97%
Synonim(y):
(Diethoxymethylsilyl)ethylene, Methylvinyldiethoxysilane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3Si(OC2H5)2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.29
Beilstein:
970124
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.401 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
gęstość
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO[Si](C)(OCC)C=C
InChI
1S/C7H16O2Si/c1-5-8-10(4,7-3)9-6-2/h7H,3,5-6H2,1-2,4H3
Klucz InChI
MBGQQKKTDDNCSG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dietoksy(metylo)winylosilan jest organosiloksanem z reaktywną grupą winylową. Charakteryzuje się dobrą wytrzymałością, jest wysoce termostabilny i dobrze tworzy powłokę. Można go przekształcić w wysoce usieciowany polimer poprzez reakcję polimeryzacji termicznej.[1][2][3]
Zastosowanie
Dietoksy(metylo)winylosilan może być stosowany do przygotowania siloksanów funkcjonalizowanych benzocyklobutenem (BCB) w celu opracowania żywic enkapsulujących w przemyśle mikroelektronicznym.[2] Może być stosowany do przygotowania modyfikowanego polisiloksanem tetrafenyloetenu (PTPESi), który znajduje potencjalne zastosowanie jako czujnik do wykrywania materiałów wybuchowych w fazie gazowej.[4] Może być również stosowany do modyfikacji powierzchni matrycy krzemionkowej, która umożliwia lepsze właściwości chromatograficzne w procesie wymiany kationów.[2]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
62.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maleic acid-styrene encapsulated silica cation exchanger in high performance liquid chromatography.
Yang R, et al.
Talanta, 55(6), 1091-1096 (2001)
Polysiloxane-Modified Tetraphenylethene: Synthesis, AIE Properties, and Sensor for Detecting Explosives.
Li Q, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 37(21), 1772-1779 (2016)
High performance low dielectric polysiloxanes with high thermostability and low water uptake.
Chen X, et al.
Materials Chemistry Frontiers., 2(7), 1397-1402 (2018)
Synthesis, characterization, and cure kinetics analysis of high refractive index copolysiloxanes.
Zhan X, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 117(2), 875-883 (2014)