Merck
257842
Sigma-Aldrich
Perfluorodecyl iodide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3(CF2)9I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
645.98
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
tw
195-200 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C10F21I/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)32
Klucz InChI
UDWBMXSQHOHKOI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Perfluorodecyl iodide has been used in preparation of:
  • 3,5-bis(perfluorodecyl)phenylboronic acid, "green" catalyst for the direct amide condensation reaction
  • 3-(perfluorodecyl)prop-1-ene
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of perfluorinated allylic compounds by radical allylation and their purification over fluorous reverse-phase silica.
Ryu I, et al.
Tetrahedron Letters, 42(5), 947-950 (2001)
3, 5-Bis (perfluorodecyl) phenylboronic acid as an easily recyclable direct amide condensation catalyst.
Ishihara K, et al.
Synlett, 2001(9), 1371-1374 (2001)