Merck
115460
Sigma-Aldrich
Fluoroacetone
98%
Synonim(y):
1-fluoro-2-propanon, Fluorometylometyloketon, Monofluoroaceton, α-Fluoroaceton
Wybierz wielkość
1 G
493,00 zł
5 G
1430,00 zł
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
493,00 zł
5 G
1430,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH2F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.07
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.37 (lit.)
bp
75 °C (lit.)
gęstość
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)CF
InChI
1S/C3H5FO/c1-3(5)2-4/h2H2,1H3
Klucz InChI
MSWVMWGCNZQPIA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aldolizacje fluoroacetonu z aldehydami za pośrednictwem organokatalizatora dają produkty o wysokiej enancjoselektywności[1].
Zastosowanie
Fluoroaceton został wykorzystany jako katalizator do badania kinetyki katalizowanego ketonem rozkładu kwasu nadtlenomonosiarkowego (kwasu Caro)[2].
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
44.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lange A, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 7, 1343-1350 (1999)
Y Shiratori et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 56A(9), 1693-1701 (2000-08-22)
The effects of water and heavy water on conformational equilibria of fluoroacetone have been investigated via Raman spectroscopy. Additional Raman bands have been observed in the C-F stretching and the C-C-C symmetric stretching regions for the aqueous solutions. Based on
Laura B Favero et al.
The journal of physical chemistry. A, 115(34), 9493-9497 (2011-03-17)
The rotational spectra of five isotopologues of the molecular adduct 1,1,1-trifluoroacetone-water have been assigned using pulsed-jet Fourier-transform microwave spectroscopy. All rotational transitions appear as doublets, due to the internal rotation of the methyl group. Analysis of the tunneling splittings allows
Xiao-Hua Chen et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 13(2), 689-701 (2006-10-03)
An organocatalyst prepared from (2R,3R)-diethyl 2-amino-3-hydroxysuccinate and L-proline exhibited high regio- and enantioselectivities for the direct aldol reactions of hydroxyacetone and fluoroacetone with aldehydes in aqueous media. It was found that water could be used to control the regioselectivity. The
Kimiyasu Isobe et al.
Applied microbiology and biotechnology, 102(3), 1307-1316 (2017-12-15)
The enzyme responsible for the enantioselective production of (S)-1,1,1-trifluoro-2-propanol ((S)-TFP) from 1,1,1-trifluoroacetone (TFA) has been identified in Ogataea polymorpha NBRC 0799. We purified two carbonyl reductases, OpCRD-A and OpCRD-B from this strain, and revealed their characteristics. Both enzymes were specific