Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 187,00 zł 140,25 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 493,00 zł |
Informacje o tej pozycji
140,25 zł
Cena katalogowa187,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
97%
form
solid
bp
162.5 °C (lit.)
mp
65-70 °C (lit.)
functional group
amide, fluoro
SMILES string
NC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2H2F3NO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7)
InChI key
NRKYWOKHZRQRJR-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description ≥99% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form - | form liquid |
| mp 65-70 °C (lit.) | mp 131-132 °C (lit.) | mp 32-35 °C (lit.) | mp - |
| bp 162.5 °C (lit.) | bp - | bp - | bp 45-50 °C/14 mmHg (lit.) |
| functional group fluoro, amide | functional group anhydride, amide, ester, fluoro | functional group hydroxyl | functional group fluoro |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?