Przejdź do
796875
Fluoroacetic acid
95%
Synonim(y):
α-Fluoroacetic acid, Cymonic acid, Fluoroethanoic acid, Gifblaar poison, Monofluoroacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
804,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H3FO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-631-7
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid (or semi-Solid or liquid)
804,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
solid (or semi-Solid or liquid)
functional group
carboxylic acid, fluoro
SMILES string
O=C(O)CF
InChI
1S/C2H3FO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChI key
QEWYKACRFQMRMB-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
691437676322750034
description
95%
description
95%
description
95%
description
95%
assay
95%
assay
95%
assay
95%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid (or semi-Solid or liquid)
form
solid
form
solid
form
solid
functional group
carboxylic acid, fluoro
functional group
-
functional group
ketone, carboxylic acid
functional group
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
144-49-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)