Przejdź do
8.08222
Trichloroacetonitryl
for synthesis
Synonim(y):
Trichloroacetonitrile, Trichloromethylnitrile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
298,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
887,00 zł
665,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2Cl3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.39
UNSPSC Code:
12352117
EC Index Number:
208-885-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
298,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
77 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
85.7 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
transition temp
flash point >195 °C
solubility
750 mg/L
density
1.44 g/cm3 at 20 °C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T53805125954723428
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
assay
98%
assay
95% (CP)
solubility
750 mg/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
-44 °C
mp
-
mp
-
mp
-
density
1.44 g/cm3 at 20 °C
density
1.44 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.369 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.450 g/mL at 25 °C
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.442 - 1.448
Identity (IR): passes test
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
165.2 °F
flash_point_c
74 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
808222005004022536398174
808222025004022536398181