Merck
256951
Sigma-Aldrich
Ethylaluminum sesquichloride solution
25 wt. % in toluene
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2AlCl·Cl2AlC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
stężenie
25 wt. % in toluene
ciąg SMILES
CC[Al](Cl)Cl.CC[Al](Cl)CC
Opakowanie
Packaged under nitrogen in Sure/Pac™ metal cylinders
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)