Merck
272973
Sigma-Aldrich
1,1-Dichloropropane
97%
Synonim(y):
Propylidene chloride
Wybierz wielkość
5 G
734,00 zł
734,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
734,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CHCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.99
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Próba:
97%
734,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
bp
88 °C (lit.)
rozpuszczalność
organic solvents: soluble(lit.)
water: very slightly soluble(lit.)
gęstość
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
CCC(Cl)Cl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-2-3(4)5/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
WIHMGGWNMISDNJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,1-Dichloropropane was used in the synthesis of chloropropenes by undergoing flash vacuum pyrolysis over magnesium[1].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
44.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Flash vacuum pyrolysis over magnesium. Part 1. Pyrolysis of benzylic, other aryl/alkyl and aliphatic halides.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 3, 402-415 (2002)
Na-Hee Lee et al.
Cell death & disease, 9(7), 724-724 (2018-06-22)
The toxicological evaluation of potential drug candidates is very important in the preclinical phase of drug development. Toxic materials may cause serious decline in stem cell function and loss of stemness. Indeed, we found that toxic exposure more profoundly suppressed