Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 301,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 477,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4-1,3-(CHO)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-935-8
Beilstein/REAXYS Number:
1561038
MDL number:
Assay:
97%
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
87-88 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
O=Cc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-6H
InChI key
IZALUMVGBVKPJD-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 98% | description ReagentPlus®, 99% | description 97% |
| assay 97% | assay 98% | assay 99% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 87-88 °C (lit.) | mp 34-36 °C (lit.) | mp 114-116 °C (lit.) | mp - |
| functional group aldehyde | functional group aldehyde | functional group aldehyde | functional group bromo |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?