Key Documents
255998
Antimony(V) oxide
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Antimonic oxide, Diantimony pentaoxide, Diantimony pentoxide, Antimony pentoxide
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
solid
przydatność reakcji
core: antimony
reagent type: catalyst
mp
380 °C (dec.) (lit.)
gęstość
3.78 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O
InChI
1S/5O.2Sb
Klucz InChI
LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?