Przejdź do
634271
Lanthanum(III) oxide
nanopowder, <100 nm particle size (TEM), 99% trace metals basis
Synonim(y):
Dilanthanum trioxide, LanthanaLanthana, Lanthanum sesquioxide, Lanthanum trioxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
La2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.81
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
215-200-5
MDL number:
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99% trace metals basis
form
nanopowder
composition
La2O3
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: lanthanum
particle size
<100 nm (TEM)
density
6.51 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery precursors
glass & ceramic
SMILES string
O=[La]O[La]=O
InChI
1S/2La.3O
InChI key
KTUFCUMIWABKDW-UHFFFAOYSA-N
Application
Precursor to LAMOX fast ion conductors and superconductors.
Used as a dopant in nanoporous titania, increasing its surface acidity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203556199923289205
description
nanopowder, <100 nm particle size (TEM), 99% trace metals basis
description
99.999% trace metals basis
description
99.99% trace metals basis
description
suitable for AAS, ≥99.9%
assay
99% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥99.9% trace metals basis
particle size
<100 nm (TEM)
particle size
-
particle size
-
particle size
-
form
nanopowder
form
powder
form
powder
form
powder
density
6.51 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.51 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.51 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.51 g/mL at 25 °C (lit.)
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: lanthanum
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: lanthanum
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: lanthanum
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: lanthanum
application(s)
battery precursors
glass & ceramic
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
glass & ceramic
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
glass & ceramic
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lanthanum(III) oxide
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)