Przejdź do
341088
1,9-Dimethyl-Methylene Blue zinc chloride double salt
Dye content 80 %
1,9-Dimethyl-Methylene Blue zinc chloride double salt
Synonim(y):
DMMB, Taylor’s Blue
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
977,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22ClN3S · 0.5ZnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.05
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
977,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 80%
technique(s)
titration: suitable
impurities
<20% water
mp
250 °C (dec.) (lit.)
λmax
649 nm
ε (extinction coefficient)
≥10000 at 243-249 nm in H2O, ≥18000 at 285-291 nm in H2O, ≥25000 at 594-600 nm in H2O, ≥35000 at 646-652 nm in H2O
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.CN(C)c1cc(C)c2N=C3C(C)=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C.CN(C)c4cc(C)c5N=C6C(C)=C\C(C=C6Sc5c4)=[N+](/C)C
InChI
1S/2C18H22N3S.4ClH.Zn/c2*1-11-7-13(20(3)4)9-15-17(11)19-18-12(2)8-14(21(5)6)10-16(18)22-15;;;;;/h2*7-10H,1-6H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI key
MKLBAKXCEQNMBC-UHFFFAOYSA-J
Application
DMMB is a cationic dye that specifically binds to sulfated glycosaminoglycans (sGAG) with an absorbance at ~525 nm.
DMMB is a cationic dye that specifically binds to sulfated glycosaminoglycans (sGAG) with an absorbance at ~525 nm. It has been used to quantitate glycosaminoglyans such as chondroitin sulfate, keratin sulfate, and heparan sulfate and sGAG chains in proteoglycans. One limitation to this method The sGAG-DMMB complex is unstable in solution and may precipitate. Precipitation of the complex was shown to improve stability.
1,9-Dimethyl-Methylene Blue zinc chloride double salt has been used for the quantification of sulfated glycosaminoglycans.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review