This physical form of this material is lot-specific and may be powder, crystals, or chunks. This information is reported in the product Certificate of Analysis. A brief review of recent lots indicate this product is most often in powder form. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/202746#product-documentation#product-documentation
Kluczowe dokumenty
202746
Barium fluoride
99.99% trace metals basis
Wybierz wielkość
601,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
601,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
2260 °C (lit.)
gęstość
4.89 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[Ba]F
InChI
1S/Ba.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
What form BaF2 has here is it a powder or granulate?