Przejdź do
289167
Thulium(III) oxide
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Thulia, Thulium oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
723,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Tm2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
385.87
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
234-851-6
MDL number:
723,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
composition
O₃Tm₂
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: thulium
application(s)
photonic precursors
SMILES string
O=[Tm]O[Tm]=O
InChI
1S/3O.2Tm
InChI key
CWEYWFRFCUNVEY-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
325988367702439649
description
99.9% trace metals basis
description
99.99%
description
99.9% trace metals basis
description
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.99%
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: thulium
reaction suitability
core: thulium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: thulium, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: thulium
composition
O₃Tm₂
composition
-
composition
-
composition
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
photonic precursors
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thulium(III) oxide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)