Merck
289221
Sigma-Aldrich
Europium(III) oxide
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Europia, Europium oxide, Europium trioxide
Wybierz wielkość
5 G
1130,00 zł
25 G
4310,00 zł
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1130,00 zł
25 G
4310,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Eu2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.93
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: europium
gęstość
7.42 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Eu]O[Eu]=O
InChI
1S/2Eu.3O
Klucz InChI
RSEIMSPAXMNYFJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Europium(III) oxide, also known as europia, is a rare earth metal oxide with high density of 7.42 g/mL at 25 °C. It is widely used in the production of phosphors for cathode ray tubes, X-ray intensifying screens, and fluorescent lamps due to its strong red emission under UV excitation. Europium(III) oxide is a convenient source of europium for doping other metal oxides. Europium doping often imparts fluorescence and photoluminescence, owing to europium’s electron configuration with partially filled f-orbitals. Our high-purity Eu2O3 is a key component in the development of energy-efficient lighting and displays, including LED-based technologies.
Zastosowanie
  • Microwave-assisted synthesis of europium (III) oxide decorated reduced graphene oxide nanocomposite for detection of chloramphenicol in food samples: Describes the use of Eu2O3 nanoparticles decorated reduced graphene oxide for developing an amperometric sensor for chloramphenicol detection (Rajaji et al., 2019).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Islam Mohamed Abdelmonem et al.
International journal of biological macromolecules, 164, 2258-2266 (2020-08-18)
Removal behaviors of 152+154Eu, 60Co, and 134Cs radionuclides onto Chitosan-acrylic acid-1-vinyl-2-vinylpyrrolidone/oxidized multi-walled carbon nanotubes (CTS-AA-VP/o-MWCNTs) composite has been investigated by batch adsorption technique. CTS-AA-VP/o-MWCNTs composite has been synthesized by copolymerization of acrylic acid (AA) and 1-vinyl-2-vinylpyrrolidone (VP) onto the surface
Produkty
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Akumulatory półprzewodnikowe stają się coraz ważniejsze ze względu na ich szerokie zastosowanie w komputerach, przenośnej elektronice i pojazdach.