Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 543,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
543,00 zł
Nazwa produktu
Dysprosium(III) oxide, ≥99.99% trace metals basis
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
powder
composition
Dy₂O₃
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: dysprosium
density
7.81 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
photonic precursors
SMILES string
O=[Dy]O[Dy]=O
InChI
1S/2Dy.3O
InChI key
NLQFUUYNQFMIJW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.99% trace metals basis | description nanopowder, <100 nm particle size, 99.9% trace metals basis | description 99.9% trace metals basis | description 99.9% trace metals basis |
| assay ≥99.99% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis |
| form powder | form nanopowder | form powder | form powder |
| density 7.81 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.81 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.81 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst, core: dysprosium |
| composition Dy₂O₃ | composition Dy₂O₃ | composition Dy₂O₃ | composition Degree of hydration, ≤4 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dysprosium(III) oxide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?