Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 832,00 zł 624,00 zł |
Informacje o tej pozycji
624,00 zł
Cena katalogowa832,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
powder
composition
O₇Tb₄
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: terbium
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
glass & ceramic
photonic precursors
SMILES string
O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
InChI
1S/7O.4Tb
InChI key
UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.999% trace metals basis | description 99.9% trace metals basis | description 99.99% trace metals basis | description powder, 99.9% trace metals basis |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay 99.999% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis |
| density 7.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 4.35 g/mL at 25 °C (lit.) |
| composition O₇Tb₄ | composition O₇Tb₄ | composition O₃Tb₂ | composition - |
| greener alternative product characteristics Design for Energy Efficiency | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terbium(III,IV) oxide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?