Merck
252972
Sigma-Aldrich
Diphenylvinylphosphine
95%
Synonim(y):
Ethenyldiphenylphosphine, Vinyldiphenylphosphine
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2PCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n20/D 1.626 (lit.)
tw
104 °C/0.25 mmHg (lit.)
gęstość
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
C=CP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13P/c1-2-15(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h2-12H,1H2
Klucz InChI
AJVBXLXLODZUME-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)