Merck
251208
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-hydroxybenzoate
99%
Wybierz wielkość
25 G
88,50 zł
100 G
1090,00 zł
88,50 zł
Cena katalogowa177,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
88,50 zł
100 G
1090,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
Beilstein:
2208566
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
88,50 zł
Cena katalogowa177,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
bp
187-188 °C/31 mmHg (lit.)
mp
71-73 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,10H,2H2,1H3
Klucz InChI
MWSMNBYIEBRXAL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-hydroksybenzoesan etylu jest środkiem przeciwdrobnoustrojowym klasy spożywczej[1].
Zastosowanie
3-hydroksybenzoesan etylu został wykorzystany w syntezie chiralnych pochodnych 3-(2-metylobutyloksy)benzoesanu etylu i 4-(2-metylobutyloksy)-4′-acetylobifenylu w reakcji Mitsunobu[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marta Goretti et al.
International journal of food microbiology, 131(2-3), 178-182 (2009-03-10)
The in vitro antimycotic activity of a purified killer protein (KT4561) secreted by a strain of Williopsis saturnus was tested against 310 yeast strains belonging to 21 food spoilage species of 14 genera (Candida, Debaryomyces, Dekkera, Hanseniaspora, Issatchenkia, Kazachstania, Kluyveromyces
Mesomorphic properties of 1-(4'-dodecylbiphenyl-4-yl)-3-(2 or 3-alkoxyphenyl) propane-1, 3-diones: the influence of alkoxy-substituent position.
Sadashiva BK and Prasad V.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 4, 755-759 (1996)