Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H4CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-786-2
Beilstein/REAXYS Number:
1912879
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
crystals
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
mp
55-59 °C (lit.)
functional group
ester, nitro
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
PHWSCBWNPZDYRI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98.0% (GC) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥98.0% (GC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| mp 55-59 °C (lit.) | mp 55-59 °C (lit.) | mp 55-59 °C (lit.) |
| form crystals | form crystals | form - |
| functional group ester, nitro | functional group - | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 4-nitrobenzoate
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?