Kluczowe dokumenty
248509
(S)-(−)-N-(Trifluoroacetyl)pyrrolidine-2-carbonyl chloride solution
0.1 M in methylene chloride
Synonim(y):
(S)-(−)-N-(Trifluoroacetyl)prolyl chloride solution, TPC
Wybierz wielkość
191,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
191,00 zł
Polecane produkty
czystość optyczna
ee: 95% (GLC)
stężenie
0.1 M in methylene chloride
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424
gęstość
1.308 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
acyl chloride
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(=O)N1CCC[C@H]1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H7ClF3NO2/c8-5(13)4-2-1-3-12(4)6(14)7(9,10)11/h4H,1-3H2/t4-/m0/s1
Klucz InChI
NUOYJPPISCCYDH-BYPYZUCNSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- In the chiral separation of psychoactive, cathinone- and amphetamine-related drugs using GC-MS technique.[1][2]
- In the estimation of cathinone related drug enantiomers in biological samples like urine and plasma using GC-MS technique.[3][4]
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?