Kluczowe dokumenty
247375
Boron tribromide dimethyl sulfide complex
97%
Synonim(y):
Dimethyl sulfide-tribromoborane, Tribromoborane-methyl sulfide
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
powder
mp
106-108 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thioether
ciąg SMILES
C[S+](C)[B-](Br)(Br)Br
InChI
1S/C2H6BBr3S/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
Klucz InChI
NCVLHAUANAMSTL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Boron tribromide dimethyl sulfide complex (BBr3S(CH3)2) can be used as a reagent:
- To deprotect the methylenedioxy acetal bonding of poly vinyl-1, 3-benzodioxole.
- To prepare benzyl S,S′-diphenyl acetal by reacting with carboxylic acid and thexylphenylthioborane.
- To prepare Baylis-Hillman adducts by the reaction of aldehydes with 3-buten-2-one.
Boron tribromide in convenient solid form. Used as a brominating agent.
Reactant for preparation of:
Reagent for:
- Precursor of HIV protease inhibitor KNI 764 using cation-exchange resin mediated Mannich reaction
Reagent for:
- Baylis-Hillman reactions
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Inorganic Chemistry, 29, 4162-4162 (1990)
Protection and Polymerization of Functional Monomers. 24. Anionic Living Polymerizations of 5-Vinyl-and 4-Vinyl-1, 3-benzodioxoles
Macromolecules, 28(11), 3787-3793 (1995)
Dimethyl sulfide-boron trihalide-mediated reactions of α, β, unsaturated ketones with aldehydes: one-pot synthesis of Baylis-Hillman adducts and ?-halomethyl enones
Tetrahedron, 57(40), 8455-8462 (2001)
Direct conversion of carboxylic acids and carboxylic esters into S, S?-diphenyl acetals and phenyl sulfides with thexylphenylthioborane
Tetrahedron Letters, 28(17), 1913-1916 (1987)