Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2S·BHCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.86
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
reaction suitability
reagent type: reductant
density
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thioether
SMILES string
C[S+](C)[BH-](Cl)Cl
InChI
1S/C2H7BCl2S/c1-6(2)3(4)5/h3H,1-2H3
InChI key
UMDZKXAEAKAIPA-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
- Hydroboration reactions
- Pyrolysis reactions
- Addition reactions
- Preparation of unsymmetrical borafluorenes
- Cyclization reactions
- Dismutation followed by haloboration of azadiboriridine to give boron-nitrogen clusters
- Markovnikov hydroboration
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?