Merck
247022
Sigma-Aldrich
Boron trichloride methyl sulfide complex solution
2.0 M in methylene chloride
Synonim(y):
Dimethyl sulfide-trichloroborane, Trichloroborane-methyl sulfide
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2S·BCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
stężenie
2.0 M in methylene chloride
gęstość
1.344 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C[S+](C)[B-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6BCl3S/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
Klucz InChI
YNDYUDLLOGOQNW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Convenient reagent for dealkylation of aryl ethers.[1]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron Letters, 21, 3731-3731 (1980)