Kluczowe dokumenty
298441
Chloroborane methyl sulfide complex
Synonim(y):
Boron monochloride methyl sulfide complex, Chloro(dimethyl sulfide)dihydroboron, Monochloroborane-dimethyl sulfide, monoChloroborane methyl sulfide complex
Wybierz wielkość
1050,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1050,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: reductant
gęstość
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thioether
ciąg SMILES
C[S+](C)[BH2-]Cl
InChI
1S/C2H8BClS/c1-5(2)3-4/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
CUKLQTNDSCOWTI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Substitution reactions
- Boronation reactions
- Preparation of diborylamines
- Preparation of unsymmetrical borafluorenes via low-temperature carbon-hydrogen activation reactions
- Asymmetrical aldol reactions with a-chiral aldehydes
- Addition reaction with α-pinene
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?