Kluczowe dokumenty
H8627
Hydroxyurea
98% (elemental analysis), powder, RNR inhibitor
Synonim(y):
Hydroxycarbamide
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Hydroxyurea, 98%, powder
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
kolor
white
rozpuszczalność
H2O: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC(=O)NO
InChI
1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)
Klucz InChI
VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CA1(759) , CA2(760) , CYP1A2(1544) , RRM1(6240) , RRM2(6241) , RRM2B(50484)
Opis ogólny
Zastosowanie
- for cell cycle synchronization in MCF-7 human breast carcinoma cells, Schizosaccharomyces pombe, primary root of seedling
- as a drug for treating the parasite Leishmania mexicana in cell viability and cell cycle assay
- as an inhibitor in the cell adhesion and motility assay in Caki control and CD9 knockdown cells
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Muta. 1B - Repr. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.