Przejdź do
449717
Calcium fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Fluorite, Fluorspar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
490,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CaF2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.07
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38050110
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.23
EC Number:
232-188-7
MDL number:
Assay:
99.99% trace metals basis
Grade:
anhydrous
Form:
powder
490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
anhydrous
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: calcium
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
2500 °C (lit.)
density
3.18 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
F[Ca]F
InChI
1S/Ca.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This is an enabling product and can be used with lanthanide ions to convert photon energy in solar cells, promoting energy efficiency. Click here for more information.
Application
  • Calcium fluoride based multifunctional nanoparticles for multimodal imaging - This study explores the integration of ions in the calcium fluoride lattice for enhanced multimodal imaging applications (M Straßer et al., 2017).
  • Preparation and characterization of calcium fluoride nano particles for dental applications - Discusses the preparation of nano-sized calcium fluoride for use in dental composites, aiming to improve dental fillings (MS Al-Ajely et al., 2018).
  • Optimization of Calcium Fluoride Crystallization Process for Treatment of High-Concentration Fluoride-Containing Semiconductor Industry Wastewater - Examines the optimization of calcium fluoride crystallization for treating industrial wastewater (A Sinharoy et al., 2024).
  • Synergetic strengthening mechanism of ultrasound combined with calcium fluoride towards vanadium extraction from low-grade vanadium-bearing shale - Investigates the effects of combining ultrasound and calcium fluoride on the extraction of vanadium from shale (B Chen et al., 2021).
  • Sulfate Doping Promotes Agglomeration of Calcium Fluoride Crystals - Studies the influence of sulfate doping on the agglomeration of calcium fluoride crystals, important for industrial applications (T Wang et al., 2024).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
NIST180944335
Fluorspar NIST® SRM® 180, high grade
NIST180
Fluorspar
Calcium fluoride anhydrous, powder, free-flowing, Redi-Dri™, 99.99% trace metals basis
944335
Calcium fluoride
description
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
description
NIST® SRM® 180, high grade
description
anhydrous, powder, free-flowing, Redi-Dri™, 99.99% trace metals basis
form
powder
form
-
form
powder
assay
99.99% trace metals basis
assay
-
assay
99.99% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
grade
anhydrous
grade
certified reference material
grade
anhydrous
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
impurities
<150.0 ppm (trace metals analysis)
density
3.18 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.18 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.18 g/cm3 at 25 °C (lit.), 3.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium fluoride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?