Merck
245976
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tri-tert-butylpyridine
99%
Synonim(y):
2,4,6-Tris(1,1-dimethylethyl)pyridine
Wybierz wielkość
5 G
1290,00 zł
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1290,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H29N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.42
Beilstein:
1620027
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
bp
115-120 °C/20 mmHg (lit.)
mp
67-71 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1cc(nc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H29N/c1-15(2,3)12-10-13(16(4,5)6)18-14(11-12)17(7,8)9/h10-11H,1-9H3
Klucz InChI
IDOFMGSESVXXQI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,4,6-Tri-tert-butylpyridine was used in the synthesis of indole triflones[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[Naming of a child].
Y Endo
Josanpu zasshi = The Japanese journal for midwife, 32(1), 55-55 (1978-01-01)