Merck
245186
Sigma-Aldrich
Chrysene
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.29
Beilstein:
1909297
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
powder
bp
448 °C (lit.)
mp
252-254 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3c4ccccc4ccc23
InChI
1S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12H
Klucz InChI
WDECIBYCCFPHNR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Daoud Ali et al.
Toxicology letters, 204(2-3), 199-207 (2011-05-17)
Chrysene is one of the basic polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) which is toxic environmental pollutant and consistently exposed to sunlight. However, little information is available on its photogenotoxicity. The objective of the present study was to analyze the effects of
Valentina Calabrese et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(44), 8374-8376 (2010-10-07)
7-N,N-Dibutylamino-2-azaphenanthrene (L(3)), 8-N,N-dibutylamino-2-azachrysene (L(4)) and related Ir(i) complexes or alkylated salts show high second-order NLO responses, as determined by the EFISH technique and DFT calculations. L(4) is appealing as building block for NLO active materials due to its unexpected large
Peter A Lieberzeit et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 392(7-8), 1405-1410 (2008-11-06)
Molecular imprinting with binary mixtures of different polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) is a tool for design of chemically highly sensitive layers for detection of these analytes. Sensor responses increase by one order of magnitude compared with layers imprinted with one
José M Lorenzo et al.
Meat science, 89(1), 105-109 (2011-04-20)
The polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) content in two traditional smoked sausages from Spain was determined. Results showed, that total average levels of PAHs found were higher in "Chorizo de cebolla" (101.81 vs. 98.48 μgkg(-1)). Most contents of PAHs found in
Bimal K Banik et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(10), 4687-4691 (2010-08-13)
We describe herein the synthesis of novel 6,12-distributed chrysene as potent anticancer agents. In vitro and in vivo studies are also reported here.