Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 362,00 zł |
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 546,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 762,00 zł |
2 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł |
6 x 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
362,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
2.77 (vs air)
vapor pressure
166 mmHg ( 37.7 °C), 74.6 mmHg ( 20 °C)
assay
99.8%
form
liquid
autoignition temp.
1043 °F
expl. lim.
8 %
technique(s)
toxicology assay: suitable
impurities
<0.001% water, <0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
density
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChI key
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Formation of phenyl acetate by aerobic oxidation using Pd catalyst and acetic acid as solvent.
- Formation of phenol by hydroxylation in the presence of mesoporous carbon nitride supported on vanadium catalyst.
- As a solvent to prepare nanoparticles of gallium nitride (GaN) by reacting Li3N and GaCl3 at 280°C.
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| grade anhydrous | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| technique(s) toxicology assay: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| assay 99.8% | assay - |
| form liquid | form - |
| impurities <0.001% water, <0.005% water (100 mL pkg) | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
target_organs
Blood
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
12.2 °F
flash_point_c
-11 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-43-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?