Merck
244775
Sigma-Aldrich
Triphenyltin hydride
Synonim(y):
Triphenylstannane, Triphenylstannyl hydride
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)3SnH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
współczynnik refrakcji
n20/D 1.632 (lit.)
bp
163-165 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
gęstość
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)[SnH](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.Sn.H/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;;
Klucz InChI
NFHRNKANAAGQOH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Triphenyltin hydride can be used as a reducing agent in:
  • The reductive deselenenylation reaction in the presence of the catalytic amount of AIBN.[1]
  • The free radical hydrostannylations of olefins.[2]
  • The reduction of α, β-unsaturated ketones and esters.[3]
It can also be used as a radical precursor in the free-radical reduction reactions in the presence of 9-borabicyclo[3.3.1]nonane (9-BBN) as an initiator.[4]
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Li-Lian Liu et al.
Marine pollution bulletin, 63(5-12), 535-540 (2011-03-08)
The present study was undertaken to evaluate the distribution and accumulation of tributyltin (TBT) and triphenyltin (TPhT) in seawater, sediments and selected organisms from a cage mariculture area in southern Taiwan, Hsiao Liouchiou Island. Our results show that ΣOTs were
Jun Xu et al.
Ecotoxicology (London, England), 20(1), 73-80 (2010-10-29)
The toxicity of organotin compounds in the environment is closely related to their uptake by microorganisms and delivery through the food chain. The population at low trophic levels like microalgae plays an important role in this aspect. In this study
Vaso Dokorou et al.
Journal of inorganic biochemistry, 105(2), 195-201 (2011-01-05)
The novel triphenyltin(IV) esters of flufenamic acid (1), Hflu, [Ph(3)Sn(flu)] (2), and of [2-(2,3-dichlorophenylamino)benzoic acid] (3), Hdcpa, [Ph(3)Sn(dcpa)] (4) have been structurally characterized by means of vibrational and (1)H, (13)C NMR spectroscopic studies. The crystal and molecular structures of [SnPh(3)(dcpa)(DMSO)]
Synthesis of enantiomerically pure perhydrofurob [3, 4-b] pyrans and perhydrofuro [3, 4-b] furans
Tiecco M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15(12), 1949-1955 (2004)
Lin Yu et al.
Journal of hazardous materials, 192(3), 1860-1868 (2011-08-09)
Triphenyltin (TPT) has high binding affinity with the retinoid X receptor (RXR) in animals. The natural ligand of RXR, 9-cis-retinoic acid (RA), is known to induce featured malformations in vertebrate embryos by disrupting RA signal. Limited information is available on