Merck
424838
Sigma-Aldrich
Triphenylgermanium hydride
Synonim(y):
Triphenylgermane, Triphenylgermanyl hydride
Wybierz wielkość
5 G
1250,00 zł
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1250,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)3GeH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.96
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
powder or crystals
solid
przydatność reakcji
core: germanium
reagent type: reductant
mp
40-43 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)[GeH](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H16Ge/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
Klucz InChI
NXHORDQDUDIXOS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Triphenylgermanium hydride is a hydrogen donor.[1]
Zastosowanie
It may be used in the isomerization of (Z) alkene.[1]1 TEMPO (2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyloxy) reacts with triphenylgermanium hydride to form its corresponding germyl radical. 2
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Vanessa A Béland et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(56), 12751-12757 (2020-04-16)
The development of batteries and fuel cells has brought to light a need for carbon anode materials doped homogeneously with electrocatalytic metals. In particular, combinations of electrocatalysts in carbon have shown promising activity. A method to derive functional carbon materials
Palladium (II)-catalyzed isomerization of olefins with tributyltin hydride.
Kim IS, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 73(14), 5424-5426 (2007)
Theresia Ahrens et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 45(11), 4716-4728 (2016-02-11)
The dihydrido germyl complex cis,fac-[Rh(GePh3)(H)2(PEt3)3] (2) was synthesized by an oxidative addition of HGePh3 at [Rh(H)(PEt3)3] (1). Treatment of 2 with neohexene generated the rhodium(i) germyl complex [Rh(GePh3)(PEt3)3] (3). Alternatively, treatment of the methyl complex [Rh(CH3)(PEt3)3] (4) with HGePh3 furnished
E Mullane et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(10), 6919-6924 (2015-02-14)
Here we describe a relatively facile synthetic protocol for the formation of Si-Ge and Si-Ge-Si1-xGex axial nanowire heterostructures. The wires are grown directly on substrates with an evaporated catalytic layer placed in the vapour zone of a high boiling point
Grace Flynn et al.
Nano letters, 16(1), 374-380 (2015-12-18)
Herein, we report the formation of multisegment Si-Ge axial heterostructure nanowires in a wet chemical synthetic approach. These nanowires are grown by the liquid injection of the respective silicon and germanium precursors into the vapor phase of an organic solvent