Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
mp
124-126 °C (lit.)
SMILES string
O[Sn](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.H2O.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;1H2;/q;;;;+1/p-1
InChI key
BFWMWWXRWVJXSE-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant involved in synthesis of:
- (E)-(Nitrophenyl)propenoic acid organotin(IV) carboxylates with antitumor activity
- Triorganotin chrysanthemumates for larvicidal studies
- Polynuclear organotin(IV) carboxylates containing ferrocenyl moieties for antitumor investigation
- Organotin(IV) aminophenylacrylate complexes
- 4-Biphenylcarboxylic acid derivatives for in vitro cytotoxicity studies
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
76-87-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?