244651
Tin(IV) oxide
−325 mesh, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Stannic oxide
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
powder
wielkość cząstki
−325 mesh
gęstość
6.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=[Sn]=O
InChI
1S/2O.Sn
Klucz InChI
XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
It can be used as astarting material to prepare niobium and zinc-doped titanium-tin-oxidesolid-solution ceramics, which are applicable in the field of electronicdevices.