Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 359,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SnO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.71
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
244-499-5
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
359,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
powder
particle size
≤60 micron
SMILES string
O=[SnH2]
InChI
1S/O.Sn
InChI key
QHGNHLZPVBIIPX-UHFFFAOYSA-N
General description
Tin(II) oxide (SnO) is a metal oxide with wide applications in superconductivity, photovoltaics, optoelectronics as an anode, coating substrate, Schottky diode, and catalyst.
Application
Tin(II) oxide has been used in the synthesis of nanofiber optic force transducer as a probe to study the mechanical phenomena in biomolecular systems.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form nanopowder | form powder | form powder |
| assay 97% | assay - | assay 97% | assay ≥99.6% trace metals basis |
| particle size ≤60 micron | particle size - | particle size - | particle size −10 mesh |
9-(3-nitrobenzylidene)fluorene CAS number | - | - | - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tin(II) oxide
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?