Merck
242659
Sigma-Aldrich
2-Bromothiophenol
97%
Synonim(y):
2-Bromobenzenethiol
Wybierz wielkość
10 G
604,00 zł
50 G
1870,00 zł
604,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
604,00 zł
50 G
1870,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.07
Beilstein:
2039769
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
604,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.635 (lit.)
bp
128-130 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
1.573 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Sc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H5BrS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
Klucz InChI
YUQUNWNSQDULTI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-bromotiofenol (2-bromobenzenotiol) reaguje z 4-(4-bromo-3-nitrofenylo)morfoliną, tworząc nitrosiarczek[1].
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Phenothiazynes: preparation of 2-and 3-tertiary aminophenothiazines.
Jones DH.
Journal of the Chemical Society, 132-137 (1971)
Javier Campanini-Salinas et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(7) (2018-07-22)
A rapid emergence of resistant bacteria is occurring worldwide, endangering the efficacy of antibiotics and reducing the therapeutic arsenal available for treatment of infectious diseases. In the present study, we developed a new class of compounds with antibacterial activity obtained
Homan Kang et al.
Scientific reports, 5, 10144-10144 (2015-05-29)
Recently, preparation and screening of compound libraries remain one of the most challenging tasks in drug discovery, biomarker detection, and biomolecular profiling processes. So far, several distinct encoding/decoding methods such as chemical encoding, graphical encoding, and optical encoding have been