Przejdź do
233188
4′-(Trifluoromethyl)acetophenone
98%
Synonim(y):
4-Acetylbenzotrifluoride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
533,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3C6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-913-0
Beilstein/REAXYS Number:
1870425
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
533,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
79-80 °C/8 mmHg (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
functional group
fluoro, ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O/c1-6(13)7-2-4-8(5-3-7)9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChI key
HHAISVSEJFEWBZ-UHFFFAOYSA-N
General description
The enantioselective addition of dialkylzinc to 4′-(trifluoromethyl)acetophenone mediated by 1,2-bis(hydroxycamphorsulfonamido)cyclohexenes in the presence of titanium tetraisopropoxide has been investigated. Phosphorescence emission spectra of 4′-(trifluoromethyl)acetophenone has been studied using pulsed source phosphorimetry.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
543780466964396583
description
98%
description
98%
description
98%
description
97%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
30-33 °C (lit.)
mp
87-90 °C (lit.)
mp
31-35 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
form
solid
form
-
form
-
form
-
bp
79-80 °C/8 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
functional group
ketone, fluoro
functional group
ketone, fluoro, nitro
functional group
fluoro, ketone
functional group
ketone, thioether
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?