Przejdź do
E49304
4-Ethyl-3-thiosemicarbazide
97%
Synonim(y):
1-Amino-3-ethylthiourea, 3-Amino-1-ethylthiourea, 4-Ethylthiosemicarbazide, 4-Ethylthiosemicarbizide, 4-N-Ethyl-3-thiosemicarbazide, 4-N-Ethylthiosemicarbazide, Ethylthiosemicarbazide, N-Ethylhydrazinecarbothioamide, N-Ethylthiosemicarbazide, N1-Ethylthiosemicarbazide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
644,00 zł
483,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5NHCSNHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
236-553-1
MDL number:
Assay:
97%
483,00 zł
Cena katalogowa644,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
82-84 °C (lit.)
functional group
amine, hydrazine, thiourea
SMILES string
CCNC(=S)NN
InChI
1S/C3H9N3S/c1-2-5-3(7)6-4/h2,4H2,1H3,(H2,5,6,7)
InChI key
SKYYTGUCWARUCL-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
264989
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
82-84 °C (lit.)
mp
173-175 °C (lit.)
functional group
hydrazine, thiourea, amine
functional group
amine, thiourea
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)