Przejdź do
226947
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate hydrate
98%
Synonim(y):
CHAPS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
314,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
898,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H58N2O7S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
614.88 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161902
MDL number:
314,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
zwitterionic
Quality Segment
assay
98%
mol wt
614.88 g/mol (anhydrous basis)
technique(s)
ion chromatography: suitable, protein quantification: suitable
mp
157 °C (dec.) (lit.)
functional group
amide, amine, hydroxyl, sulfonic acid
SMILES string
O.C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S.H2O/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36;/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41);1H2/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-;/m1./s1
InChI key
SJCUTFKCLFLIFE-JWTJKVBLSA-N
General description
CHAPS is a stabilizing agent that can be used to prevent aggregation, precipitation or proteolysis of proteins in solution.
Application
Zwitterionic detergent for membrane protein solubilization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C9426C5070C3023
description
98%
description
BioReagent, suitable for electrophoresis, ≥98% (HPLC)
description
BioXtra, ≥98% (TLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
functional group
amide, hydroxyl, sulfonic acid, amine
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
mp
157 °C (dec.) (lit.)
mp
157 °C (dec.) (lit.)
mp
157 °C (dec.) (lit.)
mp
157 °C (dec.) (lit.)
technique(s)
ion chromatography: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
dialysis: suitable, electrophoresis: suitable
mol wt
614.88 g/mol (anhydrous basis)
mol wt
614.88 g/mol (anhydrous basis)
mol wt
614.88 g/mol (anhydrous basis)
mol wt
614.88 g/mol (anhydrous basis)
Co się dzieje?
WGK 3
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68-12-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)