Wybierz wielkość
167,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
167,00 zł
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.531 (lit.)
bp
99-101 °C/12 mmHg (lit.)
mp
21 °C (lit.)
gęstość
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
XRDRKVPNHIWTBX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?