For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
240613
2-Chloropropane
≥99%
Synonim(y):
Isopropyl chloride
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
28.11 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.378 (lit.)
bp
34-36 °C (lit.)
mp
−118 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
gęstość
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
chloro
ciąg SMILES
CC(C)Cl
InChI
1S/C3H7Cl/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
Klucz InChI
ULYZAYCEDJDHCC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- In the Friedel-Crafts alkylation reaction of difluorobenzene[1] and toluene[2] using solid acid and methylalumoxane catalysts, respectively.
- To prepare 4-amino-3-iodo-1-(isopropyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, a key intermediate for the synthesis of PfPK7 kinase inhibitors.[3]
- To prepare benzylisopropylphenylphosphine.[4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-32.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-36 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?