Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
vapor pressure
592.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
590 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.8-10.7 % (v/v)
mp
-118 °C
transition temp
flash point -36 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(C)C
InChI
1S/C3H7Cl/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
InChI key
ULYZAYCEDJDHCC-UHFFFAOYSA-N
Application
- Rozwój i walidacja zanieczyszczeń genotoksycznych chlorometanu, chloroetanu i 2-chloropropanu w substancji leczniczej Pregabalin przy użyciu Head-Space: Niniejsze badanie koncentruje się na wykrywaniu i oznaczaniu ilościowym 2-chloropropanu jako zanieczyszczenia genotoksycznego w produktach farmaceutycznych przy użyciu chromatografii gazowej w przestrzeni nadpowierzchniowej (P Bharath, PVS Gupta, SM Ali, D Ramachandran).
- Fotokatalityczny rozkład 2-chloropropanu: Badania nad skutecznością reaktora fotokatalitycznego zaprojektowanego do degradacji 2-chloropropanu w zastosowaniach środowiskowych (EC Ajiduku, E Kamba, R Odoh, 2023).
- Gęstość i prędkość dźwięku 2-chloropropanu: Badanie właściwości fizycznych 2-chloropropanu w różnych temperaturach i ciśnieniach, dostarczające cennych danych do zastosowań przemysłowych i laboratoryjnych (VV Melent′ev, EB Postnikov, 2019).
- Teoretyczne badania kinetyki i mechanizmu wielokanałowych reakcji jednocząsteczkowych 1-chloropropanu i 2-chloropropanu w fazie gazowej: Analiza teoretyczna zapewniająca wgląd w ścieżki rozkładu termicznego 2-chloropropanu, ważne dla zrozumienia jego stabilności i reaktywności (V Saheb, 2014).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description analytical standard | description for synthesis | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| mp -118 °C | mp −118 °C (lit.) | mp -122 °C | mp −100 °C (lit.) |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| density 0.86 g/cm3 at 20 °C | density 0.859 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.89 g/cm3 at 20 °C | density 1.156 g/mL at 25 °C (lit.) |
| potency >2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit) | potency - | potency >2000 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloropropan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-32.8 °F
flash_point_c
-36 °C
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?