Przejdź do
274496
1-Chloro-2,2-dimethylpropane
98%
Synonim(y):
Neopentyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
311,00 zł
233,25 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
999,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CCH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.59
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
212-040-8
MDL number:
Assay:
98%
233,25 zł
Cena katalogowa311,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.4039 (lit.)
bp
84-85 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
density
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, chloro
SMILES string
CC(C)(C)CCl
InChI
1S/C5H11Cl/c1-5(2,3)4-6/h4H2,1-3H3
InChI key
JEKYMVBQWWZVHO-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Chloro-2,2-dimethylpropane was used as a substrate to perform the quantum mechanics calculations on LinB (a 33-kDa haloalkane dehalogenase from Sphingomonas paucimobilis UT26) to study which active site conformations and protonation states were eligible to result in catalysis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
249890
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
84-85 °C (lit.)
bp
105-106 °C/767 mmHg (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
mp
-
refractive index
n20/D 1.4039 (lit.)
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
density
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
15.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-9 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)