Kluczowe dokumenty
239798
1,3-Dioxolane
≥99.5%
Synonim(y):
Ethylene glycol methylene ether, Formaldehyde ethylene acetal
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.6 (vs air)
ciśnienie pary
70 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
temp. samozapłonu
525 °F
zawiera
75 ppm BHT as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.401 (lit.)
tw
75-76 °C/1.013 hPa
mp
−95 °C (lit.)
gęstość
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1COCO1
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
Klucz InChI
WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)