Przejdź do
97610
1,3-Dioxolane
Synonim(y):
Ethylene glycol methylene ether, Formaldehyde ethylene acetal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
303,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
OCH2CH2OCH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.08
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
102453
MDL number:
303,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.6 (vs air)
vapor pressure
70 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
525 °F
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
bp
75-76 °C/1.013 hPa
mp
−95 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1COCO1
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
InChI key
WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
184497
description
-
description
ReagentPlus®, contains ~75 ppm BHT as inhibitor, 99%
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dioxolane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
26.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-3 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
646-06-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)